K-003
Ketamine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain)
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2(NC)CCCCC2=O.Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/i2D,3D,6D,7D;
Clé InChI
VCMGMSHEPQENPE-SJSMECCZSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C