F-038
Fluoxetine-D6 oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C1=C(C(OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)([2H])CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3NO.C2H2O4/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;3-1(4)2(5)6/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i2D,3D,4D,5D,6D,16D;
Clé InChI
CKOSCBUBUNGPOY-PGLVNZTOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup