LM6000
Avanti
d5-TG ISTD Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Synonyme(s) :
d5-DG ISTD Mix I, d5-TG Internal Standard Mixture I, toluene:methanol (1:1)
About This Item
Produits recommandés
Forme
ethanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM6000-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.3 °F
Point d'éclair (°C)
6.85 °C