Principaux documents
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H78NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
756.04
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
Clé InChI
NDRAUXUDCINHQS-VYOBOKEXSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable