Key Documents
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H48N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.77
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
250 μg/mL in methylene chloride
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable