Documents
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)dodecanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H39NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.59
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860855P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable