Key Documents
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
Synonyme(s) :
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H58D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.96
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
Description générale
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)