860831P
Avanti
C6(6-azido) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P, powder
Synonyme(s) :
N-(6-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860831P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860831P
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
ZXFVIEGVAJLSBT-PGHYDBKUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available