860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand (860694P)
Synonyme(s) :
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (860694P)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable