860663P
Avanti
Sphingosine (d22:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine (C22 base)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H45NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)21(23)20-24/h18-19,21-22,24-25H,2-17,20,23H2,1H3/b19-18+/t21-,22+/m0/s1
Clé InChI
BSHKJMWKIAPLFB-ICWQGCNBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available