860636P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1′-D-erythro-sphingosine-d5
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860636P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit