Principaux documents
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
Synonyme(s) :
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H36D3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.53
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
Description générale
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3