860432P
Avanti
C24:1 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/24:1(15Z))
D-galactosyl- α-1,1′ N-nervonoyl- D-erythro-sphingosine, powder
Synonyme(s) :
C24:1 α-D-galactosyl ceramide; N-(15Z-tetracosenoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860432P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860432P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/
Clé InChI
WBOZIXHPUPAOIA-HYWSNIOHSA-N
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available