858140P
Avanti
13:0 Lyso PS
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(13:0/0:0); 110722
About This Item
Pureté
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (858140P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858140P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3