850445C
Avanti
14:0-16:0 PC
1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MPPC; PC(14:0/16:0)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850445C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850445C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850445C
Concentration
10 mg/mL (850445C-25mg)
25 mg/mL (850445C-500mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
Clé InChI
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash