850359P
Avanti
16:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dipalmitelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9E-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:1(9E)/16:1(9E))
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850359P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850359P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCC)=O)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques