850340P
Avanti
13:0 PC
1,2-ditridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
PC(13:0/13:0)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (850340P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850340P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850340P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850340P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C34H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)40-30-32(31-42-44(38,39)41-29-28-35(3,4)5)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h32H,6-31H2,1-5H3/t32-/m1/s1
Clé InChI
RLNYFMQMIIHWFV-JGCGQSQUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques