850173P
Avanti
rac-16:0 PI(5)P-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 850173P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-rac-glycero(d5)-3-phospho-(1′-myo-inositol-5′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850173P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850173P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850173P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Clé InChI
XAERIJXJLCXLHF-QKBLWVTASA-N
Description générale
Application
Conditionnement