Principaux documents
810223C
Avanti
C12-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
Synonyme(s) :
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H71N5O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
822.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810223C-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810223C
Concentration
0.25 mg/mL (810223C-250ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
C12-NBD Glucosyl Ceramide is suitable for liposome preparation.
Actions biochimiques/physiologiques
Glucosyl ceramide (GlcCer) is produced by GlcCer synthase from ceramide in the cytosolic membranes of Golgi. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223C-250ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
The effects of chemically synthesized saposin C on glucosylceramide-beta-glucosidase
Yoneshige A, et al.
Clinical Biochemistry, 48(16-17), 1177-1180 (2015)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)