800730P
Avanti
N-16:0 L-Serine MeEster
N-palmitoyl L-serine methyl ester, powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-L-serine methyl ester; (S)-methyl-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-methyl-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate ; 110830
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (800730P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800730P
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C