600600
Avanti
PTFE Vial (5mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PTFE Vial
Conditionnement
pkg of 1 vial
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Lipid storage product.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC