330700W
Avanti
OxysterolSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
OxysterolSPLASH™
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 ea
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C