Z742569
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
Microplate centrifuge, Plate rotor centrifuge
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C2000-E-UK
Paramètres
2550 rpm
600 × g
Technique(s)
centrifugation: suitable
Larg. × P × H
9.2 in. (23 cm) × 10.2 in. (26 cm) × 7.75 in. (19.7 cm)
Poids
9 lb (4 kg)