Z742526
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 1 x 96-well PCR plate
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 1 x 96-well PCR plate
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSWPCR1
Technique(s)
PCR: suitable
Catégories apparentées
Description générale
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity