Principaux documents
Z741013
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 500 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GL45)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
with cap
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL
Description générale
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC