Principaux documents
Z740940
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Conditionnement
pack of 72 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
15 mm × 75 mm
Capacité
5 mL
Description générale
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC