Z552445
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 2 ‑ 3 L, immersion L 125 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Produits recommandés
Joint
joint ST/NS24/40
Caractéristiques
fits flask 2 ‑ 3 L
Catégories apparentées
Description générale
Knobbed on sides for easy handling.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC