Principaux documents
Z550698
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 60 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Description
conical
Capacité
60 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC