Principaux documents
Z548928
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
131 mm
Capacité
1,000 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC