Principaux documents
Z546607
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 4-8 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
40 mm
Capacité de l'entonnoir
60 mL
Diam. de la tige
12 mm
Dimension de pores
4-8 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC