Z529729
Pulvérisateur pour chromatographie Aldrich®
size 50 mL
Synonyme(s) :
Chromatography reagent sprayer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
50 mL
Adéquation
suitable for chromatography