Z508497
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 1,000 mL, w/ O-ring groove
Synonyme(s) :
bottom flask, flat flask, reaction flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
glass
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Lid
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6511-53
Capacité
1,000 mL