Z408506
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
Synonyme(s) :
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cotton
Taille
one size fits all
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pkg of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H13201-0001
L totale
18 1/2 in. (47 cm)
L de la manchette
11 in. (28 cm)
Couleur
orange
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Heat-resistant up to 232°C (450°F).
- Can replace hazardous asbestos gloves.
- Provides wrist and forearm protection.
- Bright orange color offers high visibility.
- Machine wash, air dry