Z404357
IKA® stirring elements
R 1300 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0513500
Taille de l'axe
8 mm × 350 mm
Diam. de l'agitateur
80 mm
Description générale
- Stirrer diameter: 80 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm