Principaux documents
Z403245
Vapor duct for Büchi® Rotavapor® evaporators
Short, with Combi-clip, joint: ST/NS 24/40, for R114/124 only
About This Item
Code UNSPSC :
41104804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Büchi 032341
Description générale
With Combi-clip.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG