Z334537
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23, side joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
FR50/1S/11A
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Joint
center joint: ST/NS14/23
side joint: ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR50/1S/11A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
89 mm
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
- One vertical neck
- Two angled side necks