Z303542
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 29/32, side joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
FR250/4S/22A
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Joint
center joint: ST/NS29/32
side joint: ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR250/4S/22A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
135 mm
Capacité
250 mL
Description générale
- One vertical neck
- Two angled side necks