Principaux documents
Z303518
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29, side joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
FR100/3S/22A
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Joint
center joint: ST/NS24/29
side joint: ST/NS19/26
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR100/3S/22A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
110 mm
Capacité
100 mL
Description générale
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited