Z284955
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Matériaux
fabric
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 250 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100AO1023
Disponibilité
not available in EU
not available in EU
Sortie
180 W