Key Documents
Z283770
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 33
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.01
Taille de filetage du col
GL 33
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Description générale
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Autres remarques
Fits Aldrich pour-out bottles
Informations légales
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.