Z274429
WILMAD® 3mm diam. NMR tubes
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 335-PP-8
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
8 in.
Courbure
6 μm
Concentricité
13 μm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.29 mm