Z271950
Wilmad® screw-cap NMR tube
frequency 600 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 535-TR-7
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
6 μm
Concentricité
13 μm
Diamètre
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Raccords
8-425 thread
Catégories apparentées
Description générale
Excellent for handling air-sensitive samples and in cell perfusion studies.
- 5 mm diameter tubes have size 8-425 caps (replacement: Z162566)
- 10 mm diameter tubes have size 15-425 caps (replacement: Z106518)