Z267643
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 38 mm × 6 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
KBr
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
38 mm × 6 mm
Transmittance
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice de réfraction
n/D 1.53 (at 2 μm)