The outer dimensions of this product are as follows:
Width - 27cm (10 5/8in.)
Depth - 7 cm(2 7/8in.)
Height - 26 cm(10 in.)
Z266000
Latch-lid™ TLC developing chambers
For use with 20 cm × 20 cm plates
Synonyme(s) :
Sealable TLC Developing Chamber
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Rejilla no incluida.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
-
What is the size of the Latch-lid™ TLC developing chambers code Z266000?