Z247472
Coors™ porcelain mortar
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41101702
eCl@ss :
32080114
Nomenclature NACRES :
NB.35
Produits recommandés
Matériaux
porcelain
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66316
D.E. × H
85 mm × 65 mm
Capacité
150 mL
Catégories apparentées
Description générale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.