Z247340
Coors™ Buchner funnel
capacity 400 mL
About This Item
Produits recommandés
Description
For Filter Paper Diameter (mm): 110
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66244
Hauteur
180 mm
Capacité
400 mL
Diam. de la plaque/du plateau
114 mm
Diamètre
95 mm, perforated
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales