Z245399
Disposable beakers
capacity 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Conditionnement
pkg of 100 ea
H × D.E.
90 mm × 76 mm
Capacité
250 mL
Description générale
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Autres remarques
Browse all plastic beakers