Z232890
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
241922704
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Joint
joint neck29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Stopper
without cap
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241922704
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
100 mL