Principaux documents
Z231770
Duran® crystallizing dishes
capacity 3,500 mL
Synonyme(s) :
213136302
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213136302
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
3,500 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
230 mm
Description générale
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences