Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.465.2
Longueur
650 mm
Diam. de la pale
70 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm